Documenti fondamentali
AMBH93E4C574
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)9-3-5(10-4)7(11)12-2/h3H,1-2H3
InChI
JQSCMRUAOPYORA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)