AMBH93E4C56E
Ambeed, Inc.
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-12(13-6-10-11(7-13)16-10)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI
FZDACFZWWMAUBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31865-25-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31865-25-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)