Documenti fondamentali
AMBH93E4C4F7
Ambeed, Inc.
4,4'-(1,3,4-Oxadiazole-2,5-diyl)diphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,4'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)diphenol
Inchi Code
1S/C14H10N2O3/c17-11-5-1-9(2-6-11)13-15-16-14(19-13)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H
InChI
BINSWEOIXQQWJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10600-83-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)