Documenti fondamentali
AMBH93D5391C
Ambeed, Inc.
3-Methylquinoxalin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-methyl-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI
WGHZDFAULZNZJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34972-22-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)