Documenti fondamentali
AMBH93D538F9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
InChI
MFLGNKVMGUFLOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886498-08-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)