AMBH93D5380D
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-(ethylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
benzyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-16-14-8-10-17(11-9-14)15(18)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14,16H,2,8-12H2,1H3
InChI
AGRCCDZHIDRWPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)