Documenti fondamentali
AMBH93D5362F
Ambeed, Inc.
R-268712
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(4-(2-fluoro-5-(3-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C20H18FN5O/c1-13-3-2-4-19(24-13)20-17(11-22-25-20)14-5-6-18(21)16(9-14)15-10-23-26(12-15)7-8-27/h2-6,9-12,27H,7-8H2,1H3,(H,22,25)
InChI
JQGOCCALXFSRHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/879487-87-3.html
Synonym
2-(4-(2-Fluoro-5-(3-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)