AMBH93D535C3
Ambeed, Inc.
1-(3-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(3-amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)7-4-8(11)10(14-3)9(5-7)13-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI
KUCAVFQKKTZISS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)