Documenti fondamentali
AMBH93D535AC
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-18-13-9-5-3-7-11(13)15(16)17-12-8-4-6-10-14(12)19-2/h3-10H,1-2H3,(H2,16,17)
InChI
DRQKGHZNTXISPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/524923-93-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)