Documenti fondamentali
AMBH93D53553
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(3-(hydroxymethyl)phenyl)ethyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.33
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl (1-(3-(hydroxymethyl)phenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-10(15-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-6-11(8-12)9-16/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI
GOQJIYZNPOOWBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1056675-39-8.html
Synonym
tert-butyl (1-(3-(hydroxymethyl)phenyl)ethyl)carbamate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1056675-39-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)