Documenti fondamentali
AMBH6FD8459B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
Scegli un formato
100 MG
12,25 €
250 MG
20,82 €
1 G
61,24 €
SKU del venditore: A1082980-100MG
12,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
12,25 €
250 MG
20,82 €
1 G
61,24 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.14
Numero MDL:
SKU del venditore: A1082980-100MG
12,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c1-12-4(9)2-3-5(10)8-6(11)7-3/h10H,2H2,1H3,(H2,7,8,11)
InChI
FOJNQYOBFQJNCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78212-20-1.html
Synonym
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)