Documenti fondamentali
AMBH6FD8452F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI
SOGLGKRIVMZMSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-25-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)