AMBH6FD842F5
Ambeed, Inc.
1,3,5-Benzenetricarbonitrile
About This Item
Iupac Name
1,3,5-benzenetricarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H3N3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H
InChI
SGLGUTWNGVJXPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10365-94-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)