Documenti fondamentali
AMBH6FD84113
Ambeed, Inc.
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.65
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,2,11H2,1H3
InChI
JAVXFKQNRRUYMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74788-46-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)