Documenti fondamentali
AMBH6FD7F8CD
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI
WGUPBBABCUKYCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105321-49-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)