Documenti fondamentali
AMBH6FD7F790
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,6-dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-1-2-4-8-9-5(7)11(4)10-3/h1-2H
InChI
YHVQNULRPMZYEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33050-38-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)