Documenti fondamentali
AMBH58176981
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-12-10(8-13)7-9-5-3-4-6-11(9)12/h3-8H,2H2,1H3
InChI
RSPBMMVLDZQYKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)