AMBH5817697F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethanone hydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-4-5(10)6-8-2-1-3-9-6;/h1-3H,4H2;1H
InChI
YLGIMHONOXNWSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1588441-02-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)