AMBH58176820
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromopyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromo-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10BrN3O/c9-8-10-2-1-7(11-8)12-3-5-13-6-4-12/h1-2H,3-6H2
InChI
UZDUPAKZNUTNNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)