AMBH581767BD
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethyl-6-nitroindolin-2-one
About This Item
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-nitro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-10(2)7-4-3-6(12(14)15)5-8(7)11-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI
JTVMMOAEEVKAGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)