Documenti fondamentali
AMBH5817665C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(bromomethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.94
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(bromomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Br2N/c9-4-6-1-7(5-11)3-8(10)2-6/h1-3H,4H2
InChI
ZOHGEUWDTPFLKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124289-24-3.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124289-24-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)