AMBH58064924
Ambeed, Inc.
LOC14
About This Item
Iupac Name
2-{[4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]methyl}-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S/c20-15(12-5-6-12)18-9-7-17(8-10-18)11-19-16(21)13-3-1-2-4-14(13)22-19/h1-4,12H,5-11H2
InChI
YVBSNHLFRIVWFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)