Documenti fondamentali
AMBH58064809
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c14-8-5-6-11(16)9(7-8)13-15-10-3-1-2-4-12(10)17-13/h1-7,16H,14H2
InChI
UBRCBHVOYDSGKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30616-38-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)