Documenti fondamentali
AMBH5806464D
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6-4-9-10-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)
InChI
UAERPLOMIPPTSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/611239-23-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)