AMBH580645E7
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Iupac Name
1-(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)6-4-10-8-3-2-7(9)11-12(6)8/h2-4H,1H3
InChI
ODNBVEIAQAZNNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)