AMBH58064455
Ambeed, Inc.
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
About This Item
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)5-11-3-1-6(12)2-4-11/h1-5H2
InChI
ZMVHYBSUJMJFMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81363-14-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)