Documenti fondamentali
AMBH580643DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.34
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14N2O4S/c1-3-20-14(17)11-8(2)12(21-13(11)15)9-4-6-10(7-5-9)16(18)19/h4-7H,3,15H2,1-2H3
InChI
CXRJNUVDWUINBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174072-89-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)