Documenti fondamentali
AMBH47A8E156
Ambeed, Inc.
3-Methoxybenzhydrylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-16-13-9-5-8-12(10-13)14(15)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,15H2,1H3
InChI
LIDXQEPVXSQPEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/752924-21-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/752924-21-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)