AMBH324ABC51
Ambeed, Inc.
1-(((4-Chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
About This Item
Iupac Name
1-(((4-chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Inchi Code
1S/C13H15ClO5/c1-8(2)12(15)17-9(3)18-13(16)19-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-9H,1-3H3
InChI
XSHOSCHERXEKED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)