AMBH324ABBDD
Ambeed, Inc.
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
About This Item
Iupac Name
diethyl 3-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H30O5Si/c1-8-18-13(16)10-12(11-14(17)19-9-2)20-21(6,7)15(3,4)5/h12H,8-11H2,1-7H3
InChI
PPZUZFQSSULNGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)