Documenti fondamentali
AMBH324ABADD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.35
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-7-13(10-15)6-4-5-8-14-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI
LIBZZJJMJPLVQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086394-55-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)