Documenti fondamentali
AMBH324AB80C
Ambeed, Inc.
((Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.2ClH/c7-8-5-6-1-3-9-4-2-6;;/h6,8H,1-5,7H2;2*1H
InChI
NIEBLDGMZQPDKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1315365-54-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1315365-54-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)