Documenti fondamentali
AMBH324AB772
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,1-3H3
InChI
PKTQHWKZGFKXGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/308283-47-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)