Documenti fondamentali
AMBH324AB740
Ambeed, Inc.
Piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2,(H2,6,9);1H
InChI
UVYKKFKLOUEFAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474711-89-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)