Documenti fondamentali
AMBH324AB72E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(13)8-12/h4,6H,5,7-8H2,1-3H3
InChI
XCBYSHPEYBCENP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882529-68-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)