Documenti fondamentali
AMBH324AB6F0
Ambeed, Inc.
1-Butyl-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-butyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI
FMPJPCHSXGNEMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52096-24-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)