Documenti fondamentali
AMBH324AB6D9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-amino-3-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-6-11(4,12)8-13/h5-8,12H2,1-4H3
InChI
BSSYZMZEARMCMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)