Documenti fondamentali
AMBH3155FA48
Ambeed, Inc.
BTS
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.34
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1576-37-0.html
Synonym
N-Benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)