Documenti fondamentali
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)