Documenti fondamentali
AMBH3155F945
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethylbenzenesulfinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4,6-trimethylbenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-6-4-7(2)9(12(10)11)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
InChI
TYGCVPMEMBXPSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137280-49-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)