Documenti fondamentali
AMBH303C69B2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
Scegli un formato
100 MG
66,12 €
250 MG
67,35 €
SKU del venditore: A861767-100MG
66,12 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
66,12 €
250 MG
67,35 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.28
Numero MDL:
SKU del venditore: A861767-100MG
66,12 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C14H15NO4/c1-14(2,3)19-11(16)8-15-12(17)9-6-4-5-7-10(9)13(15)18/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI
LAFNOENFXFPJKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6297-93-4.html
Synonym
Pht-Gly-Otbu
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6297-93-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)