Documenti fondamentali
AMBH303C695C
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H2,10,11)
InChI
MDTDPEHJGYVJHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57021-58-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)