Documenti fondamentali
AMBH303C67F2
Ambeed, Inc.
N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N,N-diethyl-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-4-11-7-9-12(10-8-11)13(5-2)6-3/h1,7-10H,5-6H2,2-3H3
InChI
CBCACOCJKPPSMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41876-70-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)