Documenti fondamentali
AMBH303C62CE
Ambeed, Inc.
5-Fluoroquinazoline
Scegli un formato
100 MG
39,19 €
250 MG
85,73 €
1 G
262,10 €
SKU del venditore: A607897-100MG
39,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
39,19 €
250 MG
85,73 €
1 G
262,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.14
Numero MDL:
SKU del venditore: A607897-100MG
39,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-10-5-11-8/h1-5H
InChI
LUBKAFBSMFSKFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16499-43-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)