AMBH303C618C
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinoline
About This Item
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinoline
Inchi Code
1S/C11H9Cl2NO2/c1-15-9-3-6-7(12)4-11(13)14-8(6)5-10(9)16-2/h3-5H,1-2H3
InChI
WIGWEFGNYKPEKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72407-17-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)