Documenti fondamentali
AMBH303C605A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI
GLZBUNHGODEJPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98592-34-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)