AMBH303C5EBE
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3
InChI
LKSVZBCORDEARF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)