Documenti fondamentali
AMBH303C5B82
Ambeed, Inc.
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11H,5-8,12H2
InChI
CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)