Documenti fondamentali
AMBH303C5B5B
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.98
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2F3N2/c6-2-1-11-4(7)12-3(2)5(8,9)10/h1H
InChI
TXXQDEGSBJJCSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-98-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/785777-98-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)