Documenti fondamentali
AMBH303C585E
Ambeed, Inc.
5-Bromopyrimidine-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-pyrimidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H5BrN4O/c6-3-1-8-4(9-2-3)5(11)10-7/h1-2H,7H2,(H,10,11)
InChI
DJXSDXNXYBHKPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87362-30-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)